Stampa…
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400549-250MG OR400549-1G OR400549-5G
APOSOR400549-250MGEA 176 EUR
APOSOR400549-250MG APOSOR400549-1G APOSOR400549-5G
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide
Formula: C₉H₈BrClO₂
Peso molecolare: 263,52 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12139079
CAS Number: 30095-51-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III