Stampa…
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC912796-100MG PC912796-250MG PC912796-1G
APOSPC912796-100MGEA 108 EUR
APOSPC912796-100MG APOSPC912796-250MG APOSPC912796-1G
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline
Formula: C₇H₆F₃N
Peso molecolare: 161,1245 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11042620
CAS Number: 445303-96-8