Stampa…
5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9275-5G PC9275-25G PC9275-100G PC9275-500G
APOSPC9275-5GEA 34.8 EUR
APOSPC9275-5G APOSPC9275-25G APOSPC9275-100G APOSPC9275-500G
5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClFN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095094
CAS Number: 375368-84-6