Stampa…
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR912760-5G OR912760-25G OR912760-100G OR912760-1G
APOSOR912760-5GEA 90.2 EUR
APOSOR912760-5G APOSOR912760-25G APOSOR912760-100G APOSOR912760-1G
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl
Formula: C₁₂H₉IO
Peso molecolare: 296,11 g/mol
Punto di fusione: 196 - 202 °C
MDL Number: MFCD02258843
CAS Number: 29558-78-9