Terbio 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Tb₄O₇) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
Tb₄O₇ in HNO₃ 2-5%
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Certificazioni: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.