p,α-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 536-50-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 1857562
Merck Reference: 14,3237
MDL No.: MFCD00016860
Formula:
C₉H₁₂O Punto di ebollizione: 218…220 °C Punto di fusione: 81…82 °C Densità: 0,987 Flash Pt: 107 °C (225 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016860 CAS Number: 536-50-5 EINECS: 208-637-8 Merck Index: 14,3237 |