Stampa…
(±)-1-Phenyl-1,2-ethanediol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
130590050 130590250 130591000
ACRO130590050EA 30.3 EUR
ACRO130590050 ACRO130590250 ACRO130591000
(±)-1-Phenyl-1,2-ethanediol 97%
(±)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
Formula: C₆H₅CH(OH)CH₂OH
Punto di ebollizione: 272…274 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 61…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003546
CAS Number: 93-56-1
EINECS: 202-258-1
Merck Index: 12,09029
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥99.0 %
UV at 310 nm A: ≤0.01
Relative density (20/20 °C) 0.785 to 0.789
Specific gravity (25 °C) 0.783 to 0.787
Identification D Passes test
Non-volatile matter ≤20 ppm
Related substances ≤0.3 %
Acidity/alkalinity Passes test
Benzene ≤2 ppm
Peroxides Passes test