3-Amino-α-methylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
m-Amino-α-methylbenzyl alcohol, 1-(3-Aminophenyl)ethanol, 3-Aminophenyl methyl carbinol, 3-(1-Hydroxyethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 2454-37-7
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 66-69°
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 2802415
MDL No.: MFCD00007798
Formula:
C₈H₁₁NO Peso molecolare: 137,18 g/mol Punto di ebollizione: 217 °C Punto di fusione: 66…69 °C Flash Pt: 157 °C (314 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007798 CAS Number: 2454-37-7 EINECS: 219-525-3 |