Stampa…
3-Chloro-α-methylbenzyl alcohol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L04783.06 L04783.14
L04783.06EA 43 EUR
L04783.06 L04783.14
3-Chloro-α-methylbenzyl alcohol ≥97%
3-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 6939-95-3 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5445 Boiling Point: 83-85°/1.5mm Beilstein Reference: 2042021 MDL No.: MFCD00021864
Formula: C₈H₉ClO
Punto di ebollizione: 83…85 °C (1,5 mmHg)
Densità: 1,173
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021864
CAS Number: 6939-95-3
EINECS: 230-079-9