DL-Prolina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(±)-Prolina, H-DL-Pro-OH
Purity: 99%
CAS No.: 609-36-9
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Melting Point: ca 209° dec.
Beilstein Reference: 80809
Merck Reference: 14,7780
MDL No.: MFCD00005250
Formula:
C₅H₉NO₂ Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 209 °C (dec.) Densità: 1,38 g/cm³ (22.9 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005250 CAS Number: 609-36-9 EINECS: 210-189-3 Merck Index: 14,7780 |