(±)-4-Fluoromandelic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 395-33-5
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Melting Point: 133-138°
Beilstein Reference: 2211001
Formula:
C₈H₇FO₃ Punto di fusione: 133…138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044402 CAS Number: 395-33-5 EINECS: 206-899-8 |