(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 395-35-7
Molecular Formula: C9H7F3O3
Formula Weight: 220.15
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 2979949
Formula:
C₉H₇F₃O₃ Punto di ebollizione: 314 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 129…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009724 CAS Number: 395-35-7 EINECS: 206-900-1 |