(±)-Mandelic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₈H₈O₃ Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 117…120 °C Densità: 1,361 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00064250 CAS Number: 90-64-2 EINECS: 210-277-1 |
Solubility | 150 g/l (20 °C) |
Melting Point | 117 - 120 °C |
Molar Mass | 152.15 g/mol |
Bulk Density | 750 kg/m3 |
Density | 0.7 - 0.8 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.3 (10 g/l, H2O) |
Synonyms | DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid |
Hill Formula | C8H8O3 |
Chemical Formula | C6H5CH(OH)COOH |