Stampa…
(±)-Mandelic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A14223.0E A14223.22 A14223.36
A14223.0EEA 288 EUR
A14223.0E A14223.22 A14223.36
(±)-Mandelic acid ≥99%
(±)-Mandelic acid
Purity: 99% CAS No.: 90-64-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Physical Form: Cryst powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Melting Point: 118-121° Beilstein Reference: 510011 Merck Reference: 14,5717 MDL No.: MFCD00064250
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 118…121 °C
Densità: 1,361 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064250
CAS Number: 90-64-2
EINECS: 202-007-6
Merck Index: 14,5717