Stampa…
Acido (±)-4-idrossi-3-metossi mandelico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13349.14 A13349.06 A13349.03
A13349.14EA 763 EUR
A13349.14 A13349.06 A13349.03
Acido (±)-4-idrossi-3-metossi mandelico ≥98%
Acido (±)-4-idrossi-3-metossi mandelico
Purity: 98% CAS No.: 2394-20-9 Molecular Formula: C9H10O5 Formula Weight: 198.17 Melting Point: 133-134° dec. MDL No.: MFCD00004235
Formula: C₉H₁₀O₅
Punto di ebollizione: 421 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 133…134 °C (dec.)
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004235
CAS Number: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Merck Index: 12,10070