Stampa…
Acido (±)-4-idrossi-3-metossi mandelico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid, VMA, Vanillyl mandelic acid, DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, (±)-4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, Vanillylmandelic acid
164900010 164900050 164900250
ACRO164900010EA 78.5 EUR
ACRO164900010 ACRO164900050 ACRO164900250
Acido (±)-4-idrossi-3-metossi mandelico 99%
Acido (±)-4-idrossi-3-metossi mandelico
Formula: C₉H₁₀O₅
Punto di ebollizione: 421 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 131…134 °C (dec.)
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004235
CAS Number: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Merck Index: 12,10070
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %