(±)-4-Chloromandelic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 492-86-4
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 117-122°
Beilstein Reference: 1567759
Formula:
C₈H₇ClO₃ Punto di ebollizione: 361 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 117…122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042724 CAS Number: 492-86-4 EINECS: 207-764-6 |