Stampa…
(±)-2-Chloromandelic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Chloromandelic acid, (±)-2-Chlorophenylglycolic acid
B21525.06 B21525.14
B21525.06EA 34.6 EUR
B21525.06 B21525.14
(±)-2-Chloromandelic acid ≥98%
(±)-2-Chloromandelic acid
Purity: 98% CAS No.: 10421-85-9 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.60 Melting Point: 80-85° Beilstein Reference: 2367070
Formula: C₈H₇ClO₃
Peso molecolare: 186,59 g/mol
Punto di ebollizione: 350 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 80…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084962
CAS Number: 10421-85-9
EINECS: 233-900-9