(±)-4-Bromomandelic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(±)-4-Bromophenylglycolic acid, 4-Bromomandelicacid
Purity: 98+%
CAS No.: 6940-50-7
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Melting Point: 115-119°
Beilstein Reference: 1567909
Merck Reference: 14,1424
MDL No.: MFCD00004232
Formula:
C₈H₇BrO₃ Punto di ebollizione: 344 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 115…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004232 CAS Number: 6940-50-7 EINECS: 230-085-1 Merck Index: 14,1424 |