Stampa…
Acido gibberellico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
410910010 410910050 410910250
ACRO410910010EA 79 EUR
ACRO410910010 ACRO410910050 ACRO410910250
Acido gibberellico 99%
Acido gibberellico
Formula: C₁₉H₂₂O₆
Punto di fusione: 227 °C (dec.)
Densità: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00079329
CAS Number: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +71° to +81° (20°C, 589 nm) (c=2, methanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %