Stampa…
Saponina
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A18820.14 A18820.22
A18820.14EA 47.4 EUR
A18820.14 A18820.22
Saponina
Saponina
CAS No.: 8047-15-2 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Melting Point: 158° dec. Merck Reference: 14,8365 MDL No.: MFCD00081981
A glycoside used to permeabilize cellular membranes
Punto di fusione: 158 °C (dec.)
Densità: 1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081981
CAS Number: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6
Merck Index: 14,8365