Stampa…
Sodium-5-(2-aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonate hydrate ≥95% per biologia molecolare
Fornitore: AAT BIOQUEST
Attenzione
616 615
AATB616EA 1480 EUR
AATB616 AATB615
Sodium-5-(2-aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonate hydrate ≥95% per biologia molecolare
Sodium-5-(2-aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonate hydrate
EDANS sodium salt is much more water-soluble than EDANS acid.
  • Useful for multiple applications
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₃S
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00051474
CAS Number: 100900-07-0
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e07330012b19671c95d43eb3b22c178a2a75f44&vid=c3d56bdb9772fa36efe073bdb8e253763bfa7e21&prid=web&clid=SAPDAM