Agarosio SeaPlaque®
Fornitore: LONZA
50100
50101
733-1546EA
1330
EUR
733-1546
733-1547
Agarosio SeaPlaque®
Agarosio
Punto di fusione:
60…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS Number: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |