Stampa…

1-Butanolo-D10

Fornitore: Merck

Synonyms: Alcol butilico primario-D10, n-Butanolo-D10, Alcol butilico normale-D10

8.15022.0010 8.15022.0005
8.15022.0010EA 0 EUR
8.15022.0010 8.15022.0005
1-Butanolo-D10
1-Butanolo-D10
Formula: DO(CD₂)₃CD₃
Punto di ebollizione: 116…118 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C)
CAS Number: 34193-38-9
UN: 1120
ADR: 3,III

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR