Acido acetico-D1 (98% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
166200500
166202500
ACRO166200500EA
87.8
EUR
ACRO166200500
ACRO166202500
Acido acetico-D1 (98% D) per spettroscopia NMR
Acido acetico-D1
Formula:
C₂H₃DO₂ Punto di ebollizione: 116…117 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 15…16 °C Densità: 1,07 g/cm³ Flash Pt: 40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051050 CAS Number: 758-12-3 EINECS: 212-059-1 UN: 2789 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤1 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥98.5 % |