Stampa…
Acido acetico-D4 (99.5% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
166210050 166210250 166210500
ACRO166210050EA 56.4 EUR
ACRO166210050 ACRO166210250 ACRO166210500
Acido acetico-D4 (99.5% D) per spettroscopia NMR
Acido acetico-D4
Formula: D₃CCOOD
Punto di ebollizione: 115,5 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 15…16 °C
Densità: 1,13 g/cm³
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051051
CAS Number: 1186-52-3
EINECS: 214-693-4
UN: 2789
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %