2,3-Butandiolo mixture of racemic and meso forms 98% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2,3-Dihydroxy butane, (±)-2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glykol
Formula:
C₄H₁₀O₂ Peso molecolare: 90.12 g/mol Punto di ebollizione: 180 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 19 °C Densità: 1.01 g/cm³ Flash Pt: 85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004523 CAS Number: 513-85-9 EINECS: 208-173-6 Merck Index: 12,01602 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.98 to 1.20 |
BSC Certification | Passes |