Stampa…
Chinidrone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16681.14 A16681.22
A16681.14EA 38.9 EUR
A16681.14 A16681.22
Chinidrone ≥97%
Chinidrone
Formula: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
Punto di fusione: 168…171 °C
Densità: 1,400
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010310
CAS Number: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8058