Chinidrone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂ Punto di fusione: 168…172 °C Densità: 1,4 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010310 CAS Number: 106-34-3 EINECS: 203-387-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,08148 |
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 172 °C (Dec) |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
HPLC | 48.0 to 52.0 % Hydroquinone |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |