Rhodium ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11576.BS
11576.BR
11576.BV
11576.CB
11576.BSEA
627
EUR
11576.BS
11576.BR
11576.BV
11576.CB
Rhodium ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Rhodium
Formula:
Rh Peso molecolare: 102.9 g/mol Punto di ebollizione: 3400…3700 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1960 Densità: 12.41 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011201 CAS Number: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 Merck Index: 12,08353 |