1,3-Propandiolo ≥99.7%, GPR RECTAPUR® per sintesi
Fornitore: VWR Chemicals
87134.290EA
86.4
EUR
87134.290
87134.360
1,3-Propandiolo ≥99.7%, GPR RECTAPUR® per sintesi
1,3-Propandiolo
Formula:
HO(CH₂)₃OH Punto di ebollizione: 214 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –32 °C Densità: 1,0597 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002949 CAS Number: 504-63-2 EINECS: 207-997-3 Merck Index: 12,09845 |
Titolo | Min. 99,7 % |
Spettro IR | Conforme |
Colorazione | Max. 15 APHA |
Acqua | Max. 0,05 % |