Stampa…
4',6–Diamidino-2-fenilindolo diidrocloruro (DAPI) ≥95%
Fornitore: AAT BIOQUEST
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Amidinophenyl)indole-6-carboxamidine Dihydrochloride, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, DAPI.2HCl, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)indole-6-carboximidamide Dihydrochloride, DAPI 2HCl
17510 17511 17513
AATB17510EA 120 EUR
AATB17510 AATB17511 AATB17513
4',6–Diamidino-2-fenilindolo diidrocloruro (DAPI) ≥95%
4',6–Diamidino-2-fenilindolo diidrocloruro (DAPI)
DAPI is a fluorescent stain that binds strongly to DNA.
Formula: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
Peso molecolare: 350,25 g/mol
MDL Number: MFCD00012681
CAS Number: 28718-90-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88ffc6bce3cf6f3eb043b711207f00f128de1153&vid=ee288a4b4ed9f0d89ef95afc438b50ef245efa2f&prid=web&clid=SAPDAM