Stampa…
(±)-2-Metiltetraidrofurano ≥99.0% stabilizzato, GPR RECTAPUR® per sintesi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Stabilization: 150-400 ppm stabilizzato con BHT/Ionolo
87132.290EA 138.6 EUR
87132.290 87132.320 87132.460 87132.550
(±)-2-Metiltetraidrofurano ≥99.0% stabilizzato, GPR RECTAPUR® per sintesi
(±)-2-Metiltetraidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86.13 g/mol
Punto di ebollizione: 79
Punto di fusione: –136 °C
Densità: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –12 °C (coppa chiusa)
MDL Number: MFCD00005367
CAS Number: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Aspetto Liquido chiaro incolore
Titolo Min. 99 %
Spettro IR Conforme
Acqua Max. 0,03 %