Stampa…
Sistemi per acqua ultrapura, arium® basic
Fornitore: Sartorius
H2OBASIC-B H2OBASIC-T
171-0392EA 5770 EUR
171-0392 171-0393
Sistemi per acqua ultrapura, arium® basic
Purificatori d'acqua Sistemi per acqua pura e ultrapura
Il sistema arium® basic produce acqua ultrapura ASTM di tipo I utilizzata per applicazioni critiche e analisi quotidiane. Dal design semplice per incorporare solo le funzioni più importanti per la produzione di acqua ultrapura di alta qualità, il sistema arium® basic è un'alternativa economicamente vantaggiosa ed estremamente semplice da usare.
  • Design compatto, uso versatile e manutenzione semplice
  • Innovativa interfaccia in vetro a sfioramento per l'operatore
  • Erogazione con controllo temporale
  • Misurazione della conducibilità per l'acqua prodotta
  • Funzioni