Nitric acid/Rubidium concentrato 100 mM HNO₃ in H₂O, 1000 μg/L Rb in H₂O (from RbNO₃ salt)
Fornitore: Merck
Synonyms:
Nitric acid solution
78737-1L
78737-2.5L
78737-1LEA
97.4
EUR
78737-1L
78737-2.5L
Nitric acid/Rubidium concentrato 100 mM HNO₃ in H₂O, 1000 μg/L Rb in H₂O (from RbNO₃ salt)
Acido nitrico
Formula:
HNO₃ Peso molecolare: 63.01 g/mol Punto di ebollizione: 87 Punto di fusione: -42 Densità: 1.51 |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS Number: 7697-37-2 Merck Index: 13,06610 |
Solubility | 20 °C |