Stampa…
Agitatori magnetici, serie MIXdrive
Fornitore: 2MAG
40300 40301 40303 40201 40101 40001 40302
442-0796EA 285 EUR
442-0796 442-0797 442-0798 442-0795 442-0794 442-0793 TMAG40302
Agitatori magnetici, serie MIXdrive
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici
Alloggiamento in acciaio inossidabile a tenuta ermetica impermeabile e resistente a germi e polvere. Temperature di esercizio per la versione Basic fino a 50 °C, per la versione HT fino a 95 °C in bagni d'acqua, fino a 200 °C in forni. Filettatura M4 integrata nella piastra inferiore in acciaio inossidabile (solo per le versioni MIXdrive 1 XS Basic).
  • Unità induttiva esente da manutenzione e usura
  • Miscelazione senza sbalzi con sincronizzazione totale
  • Immergibili in bagni d'acqua e olio
  • Adatti per usi in incubatori a CO₂
Classe di protezione IP: IP 68
Unità di controllo esterno (da ordinare separatamente):
Procedura SoftStart affidabile e accelerazione sicura dell'ancoretta magnetica
QuickSet per impostazione della velocità di avvio e della velocità massima
Memorizzazione dell'ultimo stato di esercizio allo spegnimento
Display digitale per impostazione della velocità (MIXcontrol 20/40)
MIXcontrol 20. Range di velocità: 100 – 1600 min-1:
Unità di controllo in acciaio inossidabile per il collegamento di un agitatore MIXdrive. Idonea solo per MIXdrive 1 o 1 HT. Impostazione della potenza in 4 fasi (25/50/75/100%), non idonea per l'uso di MIXdrive in incubatori.
MIXcontrol eco. Range di velocità: 120 – 1200 min-1:
Unità di controllo in plastica sagomata per il collegamento di un agitatore MIXdrive. Senza QuickSet, funzione di memoria e display.
Certificazioni: Classe di protezione IP: IP 20