Stampa…
2-Propanolo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: IPA, Alcool isopropilico
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
20882.290EA 92.9 EUR
20882.290 20882.320
2-Propanolo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Peso molecolare: 60.1 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
Visualizza i codici
Titolo (GC) Min. 99,70 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Alcalinità Max. 0,0002 meq/g
Residuo di evaporazione Max. 5 ppm
Acqua Max. 0,1 %
Assorbanza (220 nm) Max. 0,3
Assorbanza (230 nm) Max. 0,1
Assorbanza (250 nm) Max. 0,01
Conforme a BDH 15252 Conforme
Transmittance (250 nm) (checking after purging with N2) min. 99%
Filtered by 0.2 µm filter Yes
Trasmittanza (220 nm) Min. 50 %
Trasmittanza (230 nm) Min. 80 %
Trasmittanza (250 nm) Min. 98 %