Stampa…
Concentratori centrifughi, Vivacon® 500
Fornitore: Sartorius
VN01H21 VN01H02 VN01H22 VN01H31 VN01H32 VN01H41 VN01H42 VN01H01 VN01H92 VN01H82
518-0002EA 188 EUR
518-0002 518-0001 518-0003 518-0004 518-0005 518-0006 518-0007 518-0000 518-0009 518-0056
Concentratori centrifughi, Vivacon® 500
Filtri Filtri centrifughi
Per campioni fino a 500 µl; membrana: cellulosa rigenerata Hydrosart®. Concentratori centrifughi Vivacon® 500 ideati per concentrazione e rebuffering di DNA e proteine. Sono caratterizzati dal design orizzontale a membrana, preferito da alcuni utenti per ragioni di riproducibilità e di uniformità con le procedure precedentemente utilizzate.
  • Prestazioni eccezionali con campioni molto diluiti, ad esempio campioni biologici in ambito forense
  • Materiali con bassa capacità legante; recuperi elevati anche da campioni diluiti
  • Possibilità di ricentrifuga; recupero di campioni completo e a riproducibilità elevata
  • Graduazione del volume e limite di esclusione peso molecolare stampato su ogni dispositivo
* Kit di base.