Stampa…
Agitatore magnetico per colture cellulari, serie bioMIXdrive
Fornitore: 2MAG
80002 80001 80003 80004 98400_UK 98604_UK 98604_CH 98604 98500_UK 98500 98400_CH 98400 98500_CH
442-0790EA 1360 EUR
442-0790 442-0789 442-0791 442-0792 442-0776 442-0782 442-0781 442-0780 442-0779 442-0777 442-0775 442-0774 442-0778
Agitatore magnetico per colture cellulari, serie bioMIXdrive
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici, multiposizione
Sistemi di agitazione per la miscelazione precisa di colture cellulari. Idonei per fiasche per colture con sistemi di agitazione a elica e a sfere. Alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermetica impermeabile e resistente a germi e polvere.
  • Agitazione estremamente lenta e totalmente senza sbalzi
  • Immergibili in bagni d'acqua
  • Ideati per funzionamenti prolungati in incubatori a CO₂
IP protection class: IP 68.
Unità di controllo esterno (da ordinare separatamente).
Procedura SoftStart affidabile e accelerazione sicura dell'ancoretta magnetica
QuickSet per impostazione della velocità di avvio e della velocità massima
Memorizzazione dell'ultimo stato di esercizio allo spegnimento
Display digitale per impostazioni della velocità
bioMIXcontrol and bioMIXcontrol S:
Unità di controllo per il collegamento di un agitatore bioMIXdrive 1, 2, 3 o 4. Impostazione della potenza in dieci fasi. L'agitatore bioMIXcontrol S è impilabile.
bioMIXcontrol MS4: Unità di controllo per il collegamento di quattro agitatori bioMIXdrive 1. Impostazione individuale e indipendente della velocità per ogni collegamento.
Certificazioni: Classe di protezione IP: IP 20.