Stampa…
Pellicola, Amersham Hyperfilm™ MP
Fornitore: Cytiva
28-9068-50 28-9068-46 28-9068-45 28-9068-44 28-9068-43 28-9068-42
28-9068-50EA 324 EUR
28-9068-50 28-9068-46 28-9068-45 28-9068-44 28-9068-43 28-9068-42
Pellicola, Amersham Hyperfilm™ MP
Pellicole per autoradiografie Pellicole
Pellicola multiuso Amersham Hyperfilm™ MP a prestazioni elevate, con emulsione migliorata per prestazioni superiori e sfondo più chiaro. È possibile sviluppare la pellicola Amersham Hyperfilm™ MP in macchine automatiche oppure manualmente utilizzando gli sviluppatori e i fissatori di pellicole a raggi X più comuni.
  • High sensitivity for low concentration targets
  • Intended for radiometric or chemiluminescent applications
  • Clear background for excellent contrast and improved band visibility
  • Publication quality images
  • Easy to use
Amersham Hyperfilm™ MP is intended for radiometric or chemiluminescent applications. It may also be used with fluorography with 3H, 14C and 35S, or with intensifying screens with 32P or 125I, or direct autoradiography with 14C, 35S, 32P and 125I. It cannot be used for direct autoradiography with tritium.
Amersham Hyperfilm™ MP can be processed in automatic processors or manually, in tanks and tray, using most common X-ray film developers and fixers.
In a multidisciplinary laboratory, in which blots and sequencing experiments are performed, Hyperfilm™ MP is the recommended film for high performance in all applications.
Confezione: In confezioni da 50 o 100 fogli. Disponibili anche in busta* sigillata scura per protezione e semplicità d'uso insuperabili.