Stampa…
Autoclave da banco, LABOKLAV 25
Fornitore: SHP STERILTECHNIK AG
210025001005 210025001000
481-0400EA 14360 EUR
481-0400 481-0397
Autoclave da banco, LABOKLAV 25
Sterilizzatori Autoclavi (sterilizzatori a vapore)
Unità da banco compatte con camera utile da 25 litri con le prestazioni di un'autoclave di grandi dimensioni. L'unità è dotata di uno sportello della camera e di una copertura anteriore trasparente in vetro di sicurezza resistente, illuminazione a LED della camera e luci colorate per visionare il progresso del ciclo. Non sono richiesti raccordi per acqua di alimentazione o acque reflue, ventola per raffreddamento rapido su alcuni modelli. Funzionamento semplice: è sufficiente collegare la presa e avviare l'unità. In acciaio inox, sportello della camera in vetro termoresistente.
  • Generatore di vapore integrato con elementi riscaldanti a secco, di durata maggiore quando non immerso in acqua
  • Sistema di chiusura completamente automatico con dispositivo di bloccaggio termico per evitare la sovraebollizione e proteggere l'operatore
  • Copertura anteriore in vetro di sicurezza trasparente e LED di processo blu, rosso, verde
  • Sensore di serie per la misurazione della temperatura all'interno dei flaconi per la sterilizzazione dei liquidi
  • Interfacce RS232 e RS485
Capacity: 25 L (example 5×1 litre laboratory flasks or up to 5 kg instruments or waste).
Fully compliant with DIN 58951 and TRB 402 (thermo locking device)
Certificazioni: Conforme alle norme DIN 58951 e TRB 402
Attenzione: Per stabilire il modello e le caratteristiche più adatti all'applicazione, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.