Stampa…
Agitatori magnetici con piastra riscaldante multiposizione
Fornitore: 2MAG
66306 66306_CH 66306_UK 66315_UK 66315 66315_CH
442-1110EA 8160 EUR
442-1110 442-1111 442-1131 442-0948 442-0946 442-0947
Agitatori magnetici con piastra riscaldante multiposizione
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici con piastra riscaldante multiposizione
Agitatori con piastra riscaldante con 6 o 15 posizioni di agitazione potente. Le unità sono dotate di display digitale di facile lettura per le impostazioni di velocità e potenza dell'agitatore e per la temperatura del riscaldatore integrato. La procedura SoftStart garantisce centraggio affidabile e accelerazione sicura dell'ancoretta magnetica. La piastra riscaldante è realizzata in lega di alluminio con rivestimento in PTFE per resistenza agli agenti chimici e facile pulizia.
  • Unità induttiva esente da manutenzione e usura
  • Agitatore con dieci impostazioni