Stampa…
Occhiali a maschera, uvex carbonvision
Fornitore: UVEX
9307.375 9307.365
111-0569EA 209 EUR
111-0569 111-2535
Occhiali a maschera, uvex carbonvision
Occhiali a maschera
I materiali moderni e le tecnologie di fabbricazione consentono di progettare una montatura che combina ingombro ridotto ed elevata resistenza meccanica.
  • Strato in TPU fissato in modo permanente alla montatura, garantendo una perfetta adattabilità all'utente e massima facilità di pulizia
  • Il peso ridotto consente all'utente di lavorare per periodi prolungati senza distrazioni e problemi
  • Componenti morbidi e flessibili che si adattano perfettamente al viso e garantiscono una perfetta aderenza
  • Pratica clip per rimuovere la fascia prima di procedere alla pulizia
Gli occhiali a maschera sono consigliati per la protezione contro l'ingresso di polvere, schizzi di liquidi e rischi meccanici. Sono ideali da indossare con respiratori monouso ed elmetti.
Uvex supravision extreme coating:
- Permanent anti-fog effect forms a thin film of water without weakening the visibility
- Extremely scratch-resistant, resistant to chemicals and easy to clean
Peso: 46 g
Certificazioni: EN 166, EN 170