Stampa…
Stampante per etichette, BMP™71
Fornitore: Brady
710600 710630 710635 710640 198643 198679
116-0371EA 796 EUR
116-0371 BRDY710630 BRDY710635 BRDY710640 BRDY198643 BRDY198679
Stampante per etichette, BMP™71
Stampanti Label Printers
Stampante per etichette a trasferimento termico, portatile, in grado di stampare su oltre 30 diversi tipi di etichette, compresi segnacavi termoretraibili, etichette pretagliate o etichette in vinile per usi in interni/esterni. Il meccanismo di stampa a 300 dpi è dotato di funzione di ridimensionamento automatico dei font e può stampare testi su formati da 4 pt a 174 pt (scalabili). La stampante BMP™71 è versatile ed in grado di soddisfare ogni esigenza di etichettatura. Alimentata tramite adattatore o con batteria ricaricabile per una vera portabilità, consente di stampare fino a 4000 etichette per carica.
  • Elevata velocità di stampa (38 mm/sec)
  • La tastiera completa consente di risparmiare tempo immettendo direttamente i dati, sul display a colori viene visualizzata l'intera etichetta elaborata
  • Larghezza di stampa 46 mm e lunghezza di stampa fino a 1016 mm
  • Memoria interna - Possibilità di salvare fino a 100.000 etichette
  • Con taglierina industriale incorporata
Informazioni per l'ordine: La stampante BMP™71 può essere utilizzata con tutte le etichette TLS2000 e Handimark; per maggiori dettagli sulla gamma completa di etichette e nastri, contattare Avantor. Massima compatibilità con i software LabelMark™ e MarkWare™ per la creazione di etichette su PC. Stampante fornita con valigetta rigida, 2 rulli di etichette, 1 cartuccia di colore nero, pacco batterie ricaricabile, adattatore CA, cavo di comunicazione USB, adattatore per rullo TLS2000®/Handimark, guida di avvio rapido, CD prodotto e kit di pulizia.