Marker di peso molecolare per proteine e peptidi
Fornitore: Cytiva
Per la determinazione precisa del peso molecolare dei campioni di proteine non caratterizzati tramite confronto con standard accuratamente selezionati.
- Bande nitide e chiare per una facile misurazione delle distanze di migrazione
- Le bande possono essere visualizzate tramite colorazione, ad esempio con il colorante Deep Purple™ per la valutazione delle proteine totali, il blu brillante Coomassie® o il colorante argento
Informazioni per l'ordine: The peptide marker kit is supplied with six horse myoglobin peptides in one 2 mg vial. The LMW-SDS marker kit is supplied with six proteins in ten 575 µg vials. The HMW-SDS kit is supplied with five proteins in ten 175 µg vials. The HMW native marker kit is supplied with five proteins in ten 250 µg vials.