Kit combinati per Western blotting, Amersham ECL Plex™
Fornitore: Cytiva
Il kit combinato per Western blotting Amersham ECL Plex™ offre una soluzione completa per Western blotting fluorescente, con formulazione migliorata dei coniugati Cy3 per ridurre il rumore di fondo.
Informazioni per l'ordine: Ciascun kit contiene reagenti in numero sufficiente per almeno 1000 cm² di membrana: ECL Plex™ goat-?-mouse IgG-Cy3, 150 µg; ECL Plex™ goat-?-rabbit IgG-Cy5, 150 µg; marcatori ECL Plex™ Fluorescent Rainbow™, 120 µl; Hybond ECL™, 10×10 cm, 10 fogli o Hybond™-LFP, 20×20 cm, 3 fogli.