Stampa…
Marker di peso molecolare, Amersham ECL™ Plex™ Fluorescent Rainbow™
Fornitore: Cytiva
RPN851E RPN850E
RPN851EEA 351 EUR
RPN851E RPN850E
Marker di peso molecolare, Amersham ECL™ Plex™ Fluorescent Rainbow™
Reagenti per elettroforesi Marker di pesi molecolari
I marker Amersham ECL™ Plex™ Fluorescent Rainbow™ sono marker per proteine ottimizzati per essere utilizzati con il sistema di rilevamento per western blotting ECL™ Plex™. Progettati per fornire bande visibili su gel, membrane e immagini fluorescenti usando i canali Cy3 e Cy5.
  • Ampio spettro di colori per una più facile identificazione della banda
  • Bande più nitide, più intense su gel o blot
  • Formulazioni pronte all'uso