Stampa…
Potassio carbonato, anidro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potash
IN14572A-100G IN14572A-1KG
APOSIN14572A-100GEA 21.9 EUR
APOSIN14572A-100G APOSIN14572A-1KG
Potassio carbonato, anidro 99%
Potassio carbonato
Formula: K₂CO₃
Peso molecolare: 138.21 g/mol
Punto di fusione: 891 °C
Densità: 2.43 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011382
CAS Number: 584-08-7
Merck Index: 13,07702