Stampa…
di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, cristalli ACS
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
Synonyms: Potassio ossalato monoidrato
P1355-500GM P1355-125GM P1355-2.5KG
SPCMP1355-500GMEA 352 EUR
SPCMP1355-500GM SPCMP1355-125GM SPCMP1355-2.5KG
di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, cristalli ACS
di-Potassio ossalato monoidrato
Form: Crystal
Formula: (COOK)₂·H₂O
Peso molecolare: 184.23 g/mol
Punto di fusione: 356 °C
Densità: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150033
CAS Number: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07820
Visualizza i codici
Assay 98.5% Min.