Stampa…
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98% NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
P1453-2.5KG P1453-500GM P1453-100GM
SPCMP1453-2.5KGEA 1650 EUR
SPCMP1453-2.5KG SPCMP1453-500GM SPCMP1453-100GM
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98% NF
3,4,5-Triidrossibenzoato di propile
Propyl Gallate, NF is used as an antioxidant.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Punto di ebollizione: 449 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 145…148 °C
Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002196
CAS Number: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044
Visualizza i codici
Assay 98% Min.